Läs mer
Paroxetin.HCl.hemihydrat, 1 mg/ml i metanol (som fri bas), Lipomed
Produktkod. 30458802
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458802 1 ml
1 options
Produktkod. 30458802 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPRX1254HC1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Paroxetin.HCl.hemihydrat, 1 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Analyt- eller komponentnamn Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3 S,4 R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S,4 R)- (9 CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2 CCNC[C@H]2 COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6 CCNC[C@H]6 COc7ccc8OCOc8c7
IUPAC-namn (3 S,4 R)-3-(1,3-bensodioxol-5-yloxymetyl)-4-(4-fluorfenyl)piperidin; hydrera; Dihydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 749.67
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 748,2494 g/mol