Läs mer
Paroxetin.HCl.hemihydrat, Lipomed
Produktkod. 30461550
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30461550 100 mg
1 options
Produktkod. 30461550 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPRX1254HC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Paroxetin.HCl.hemihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Analyt- eller komponentnamn Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Synonym Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3 S,4 R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S,4 R)- (9 CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2 CCNC[C@H]2 COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6 CCNC[C@H]6 COc7ccc8OCOc8c7
IUPAC-namn (3 S,4 R)-3-(1,3-bensodioxol-5-yloxymetyl)-4-(4-fluorfenyl)piperidin; hydrera; Dihydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 749.67
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 748,2494 g/mol