Läs mer
Paroxetinhydrokloridhemihydrat 1,0 mg/ml i metanol (som vattenfri bas), LoGiCal
Produktkod. 30458527
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458527 1 ml
1 options
Produktkod. 30458527 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0264.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Paroxetinhydrokloridhemihydrat 1,0 mg/ml i metanol (som vattenfri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Analyt- eller komponentnamn Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3 S,4 R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S,4 R)- (9 CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A
InChI formel InChI=1 S/2C19H20FNO3.2 ClH.H2O/c2*20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;;/h2*1-6,9,14,17,21 H,7-8,10-12H2;2*1 H;1H2/t2*14-,17-;;;/m00.../s1
LEDER O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2 CCNC[C@H]2 COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6 CCNC[C@H]6 COc7ccc8OCOc8c7
IUPAC-namn (3 S,4 R)-3-(1,3-bensodioxol-5-yloxymetyl)-4-(4-fluorfenyl)piperidin; hydrera; Dihydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 749.67
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 748,2494 g/mol