Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Paroxetinhydrokloridhemihydrat, 98 %
Produktkod. 15863855 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15863855 1 g 1g
15873855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15863855 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462630010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-07-2026
CAS: 110429-35-1 | C19H20FNO3 | 329,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110429-35-1
Molekylformel C19H20FNO3
Molekylvikt (g/mol) 329.37
InChI-nyckel AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
IUPAC-namn (3S,4R)-3-[(2H-1,3-bensodioxol-5-yloxi)metyl]-4-(4-fluorfenyl)piperidin
LEDER FC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1CCNC[C@H]1COC1=CC=C2OCOC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Färg Klar färglös
Analysprocentintervall 97.5 % min. (HPLC)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmf, ethanol
Formel vikt 374.83
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Paroxetine hydrochloride hemihydrate, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperidine, Paroxetine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.