Läs mer
Paroxetinhydrokloridhemihydrat, Mikromol™
Produktkod. 18082190
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18082190 250 mg
1 options
Produktkod. 18082190 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0264.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Paroxetinhydrokloridhemihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Analyt- eller komponentnamn Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3S,4R)- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, Paroxetine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060A, Form 1 Pseudopolymorph, Paroxetine hydrochloride hemihydrate (BRL29060A), BP Paroxetine Impurity Standard, Spiked with Ph Eur Paroxetine Hydrochloride Impurity G, BRL-55490 (F-THP)
InChI formel InChI=1S/2C19H20FNO3.2ClH.H2O/c2*20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;;/h2*1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;2*1H;1H2/t2*14-,17-;;;/m00.../s1
LEDER O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6CCNC[C@H]6COc7ccc8OCOc8c7
IUPAC-namn (3S,4R)-3-(1,3-bensodioxol-5-yloxymetyl)-4-(4-fluorfenyl)piperidin; hydrera; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 749.67
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 748,2494 g/mol