Läs mer
Paroxetine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paroxetine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 365.1194 |
| Procent renhet | >95% |