Läs mer
Paroxypropione, MedChemExpress
Beskrivning
Paroxypropione is a manufactured, nonsteroidal estrogen which has been used medically as an antigonadotropin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paroxypropione |
| CAS | 70-70-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H10O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4'-Hydroxypropiophenone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | CCC(C1=CC=C(O)C=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Visa mer |