Läs mer
Thermo Scientific Chemicals PARP-hämmare VIII, PJ34
Produktkod. 15466369
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466369 25 mg 25mg
15456369 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466369 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64413.MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 344458-15-7 | C17H17N3O2·HCl, C17H18ClN3O2 | 331,80 g/mol
En cellpermeabel, vattenlöslig fenantyrridinonderivat som fungerar som en potent hämmare av poly(ADP-ribos) polymeras
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • En cellpermeabel, vattenlöslig fenantyrridinonderivat som fungerar som en potent hämmare av poly(ADP-ribos) polymeras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 344458-15-7
Molekylformel C17H17N3O2·HCl
Synonym 2-dimetylamino-N-(6-oxo-5,6-dihydrofenantridin-2-yl)acetamidhydroklorid
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Ett cellgenomsläppligt, vattenlösligt fenantridinonderivat som fungerar som en potent hämmare av poly(ADP-ribos) polymeras
Formel vikt 331,80 g/mol
Känslighet Ljuskänslig och hygroskopisk
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.