missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ PARPi-FL

Beskrivning
PARPi-FL is a fluorescent potent PARP inhibitor (IC50 = 12 nM). Composed of a PARP inhibitor conjugated to BDY FL, SE (Cat. No. 5465). Colocalizes with PARP immunostaining in multiple cancer cell lines in vivo and accumulates in tumor cells and tumor associated macrophages. Enables high temporal and subcellular spatial resolution of drug distribution. Emission max = 525 nm. Cell permeable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (T-4)-[4-[[3-[[4-[3-[5-[(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)methyl]-1H-pyrrol-2-yl-κN-1-oxopropyl]-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinonato]difluoroboron |
| CAS | 1380359-84-1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C34H32BF3N6O3 |
| Formel vikt | 640.46 |
| Renhet | 90% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?