Läs mer
Brannan™ Lab termometer
Produktkod. 12736998
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-100 °C till +50 °C
0 °F till 230 °F
Indelning:
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Delvis nedsänkning
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 12736998
Brand: Brannan™ 44/002/7
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorietermometer för allmänt bruk utan kalibreringscertifikat.
Fylld med en starkt färgad, kvicksilverfri sprit. Brannan™ Spritfyllda termometrar med partiell nedsänkning använder speciellt utvalda fyllningsmaterial som täcker temperaturer ner till -°200 C och har en icke-rullbar lock med upphängningsring.
  • Labbtermometer
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Flaskfyllning Röd Ande
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Inkluderar Ekologisk fyllning
Längd (metrisk) 305 mm
Material Glas
Modell SAMA FP20
Termometerfyllning Röd Ande
Produkttyp Laboratorietermometer
Max. Temperatur (engelska) 230 °F
Min. Temperatur (engelska) 0 °F
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 230 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °F till 230 °F
Kalibrerad Motsvarar SAMA nr. FP15
Noggrannhet ±2 °C
Indelning 2 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm