Läs mer
Brannan™ Lab termometer
Produktkod. 15634568
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +50 °C
-100 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
0 °F till 230 °F
Indelning:
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Indelning Typ av nedsänkning Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15634568 -20 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm -
15683204 -100 °C till +50 °C 1 °C Total fördjupning 300 mm Varje
12736998 0 °F till 230 °F 2 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
13048623 -10 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm Paket med 10
15659025 -10 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
15679025 -10 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 205 mm Varje
15643204 -10 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 155 mm Varje
15953820 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 305 mm -
16019961 -10 °C till +50 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15634568 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 44/002/8
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorietermometer för allmänt bruk utan kalibreringscertifikat.
Fylld med en starkt färgad, kvicksilverfri sprit. Brannan™ Spritfyllda termometrar med partiell nedsänkning använder speciellt utvalda fyllningsmaterial som täcker temperaturer ner till -°200 C och har en icke-rullbar lock med upphängningsring.
  • Labtermometer
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Icke-rullande ändlock
  • Levereras som standard i skyddande individuella, återförslutningsbara teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Inte medföljande certifikat
För användning med (applikation) Allmän användning
Kvalitet Motsvarar SAMA No. CP15
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 305 mm
Material Glas
Termometerfyllning Röd organisk vätska
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1.0 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm