Läs mer
Brannan™ Lab termometer
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-100 °C till +50 °C
0 °F till 230 °F
Indelning:
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Delvis nedsänkning
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Fylld med en starkt färgad, kvicksilverfri sprit. Brannan™ Spritfyllda termometrar med partiell nedsänkning använder speciellt utvalda fyllningsmaterial som täcker temperaturer ner till -°200 C och har en icke-rullbar lock med upphängningsring.
- Labbtermometer
- Säker fyllning utan kvicksilver
- Rullfri gavel
- Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Grön Ande |
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Inkluderar | Non roll cap med ring |
| Längd (metrisk) | 155 mm |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Laboratorietermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +110 °C |
| Noggrannhet | ±1,5 °C |
| Visa mer |