Läs mer
Brannan™ Lab termometer
Produktkod. 15953820
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +50 °C
-100 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
0 °F till 230 °F
Indelning:
0,5 °C
1 °C
2 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Indelning Typ av nedsänkning Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15953820 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 305 mm -
15683204 -100 °C till +50 °C 1 °C Total fördjupning 300 mm Varje
12736998 0 °F till 230 °F 2 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
13048623 -10 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm Paket med 10
15659025 -10 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
15679025 -10 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 205 mm Varje
15643204 -10 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 155 mm Varje
15634568 -20 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm -
16019961 -10 °C till +50 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15953820 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 44/401/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.91 SEK
    24.75 SEK / Paket med 1
    Save 21.16 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Laboratorietermometer för allmänt bruk utan kalibreringscertifikat.
Fylld med en starkt färgad, kvicksilverfri sprit. Brannan™ Spritfyllda termometrar med partiell nedsänkning använder speciellt utvalda fyllningsmaterial som täcker temperaturer ner till -°200 C och har en icke-rullbar lock med upphängningsring.
  • Labtermometer
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Icke-rullande ändlock
  • Levereras som standard i skyddande individuella, återförslutningsbara teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 305 mm
Material Glas
Termometerfyllning Red Spirit
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +50 °C
Noggrannhet ±0,5 °C vid 35 °C
Indelning 0,5 °C
Bredd (metrisk) 1.2 cm