Läs mer
3M™ Partikelrespirator, FFP3, Ventilförsedd, 8833SP
Produktkod. 15759817 Handla allt 3M Produkter
Change view
:
Antal: 5/Pk., 4 Pk./Cs.
Produktkod.
15759817 Antal: 5/Pk., 4 Pk./Cs.
1 options
Produktkod. 15759817 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100091323
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3M™ Particulate Respirator 8833 är en koppformad engångsrespirator med en bekväm M-formad näsklämma, en mjuk våffelkant och 3M™ Cool Flow™ Ventil.
  • Ger FFP3 (NPF 50) skydd mot damm, oljebaserad dimma och andra fina partiklar
  • Robust, koppformad design
  • 3M™ Cool Flow™ Ventilen hjälper till att minska värmeuppbyggnaden, även i varma och fuktiga förhållanden
  • Har en tätning i hela ansiktet för förbättrad passform och mjukt, vadderat foder för långvarig komfort
  • Unik, M-formad näsklämma för extra anpassning av passformen
  • Lätt, design med dubbla band, nässkum och mjuk våffelkant hjälper till att passa bekvämt till ett brett utbud av ansiktsstorlekar
  • Advanced Electret (filter) Media hjälper bärare att andas lätt
  • Finns i stora eller små förpackningsstorlekar
  • Den mjuka inre ansiktstätningsringen förbättrar ansiktstätningen och känslan av komfort och kan rengöras hygieniskt om den används längre än ett skift (använd 3M™ 105 Face Seal Cleaner)
  • Flätade pannband är färgade för enkel identifiering: röda för FFP3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 149:+2001 A1:2009 FFP3 RD, CE-godkänd
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Kvantitet 5/Pk., 4 Pk./Cs.
Sterilitet Icke-steril
FDA godkänd kirurgisk mask Nej