Läs mer
3M™ Andningsskydd för partiklar
Produktkod. 15678185 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färgkod:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färgkod Förpackningsstorlek
15678185 Blått Paket med 5
15688185 Rött Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15678185 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100081543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00 SEK
    445.02 SEK / Paket med 5
    Save 374.98 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
För att förbättra passformen till bärarens individuella ansiktsform och storlek. 3M™ Partikelrespiratorer är återanvändbara och kan användas för mer än ett skift.
  • Högpresterande filtermaterial säkerställer enkel andning
  • Flexibelt material hjälper till att formas bekvämt på ett brett utbud av ansiktsformer och storlekar och hjälper till att ge en skräddarsydd passform
  • Innovativ konturdesign konstruerad för att ge en säkrare tätning runt näsan
  • Justerbara färgkodade flätade pannband med 4-punktsjustering hjälper till att ge en säkrare känsla
  • Lätt att rengöra för bärarens hygien med hjälp av 3M™ Ansiktstätning rengöringsservett 105 (enligt EN 149+A1)
  • Kollapsbeständig: fungerar bra i varma fuktiga miljöer
  • EN 149 'R' klassad. Återanvändbar
  • Cool Flow™ Ventil ger effektivt utsläpp av värmeuppbyggnad ger ett svalare och bekvämare slitage och hjälper till att minimera risken för imma glasögon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färgkod Blått
Produkttyp Partikelrespirator
För användning med (applikation) Metallbearbetning, kemisk bearbetning, konstruktion, läkemedel, skeppsbyggnad, kemisk bearbetning, konstruktion, läkemedel
Latexfri Ja
Form Kopp
Sterilitet Icke-steril
FDA godkänd kirurgisk mask Nej