Läs mer
Heathrow Scientific™ Skiljeväggar för Cryogenic Vial BVoxes
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Beskrivning
- Håller flaskorna upprätt under förvaring och transport
- För användning med 1,5/2,0 ml rör
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Kartong |
| Produkttyp | Box Divider Insert |
| Håller | 100 x 1,5/2,0 ml rör |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Kryogena flaskor |
| Bredd (metrisk) | 13.3cm |
| Längd (metrisk) | 13.3cm |