Läs mer
Parvalbumin Antibody (CL15070) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 30298055 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
30298055 100 μL
1 options
Produktkod. 30298055 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP344164
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Parvalbumin Monoclonal antibody specifically detects Parvalbumin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Parvalbumin
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona CL15070
Koncentration LYOPH
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:5000
Formulering Lyophilized in 5% Trehalose.
Gene Alias D22S749, MGC116759, parvalbumin, parvalbumin alpha, PV
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P20472, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5816
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG1