Läs mer
Parvin gamma Antibody (8C5.2), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18610159 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18610159 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18610159 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308728PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Parvin gamma Monoclonal antibody specifically detects Parvin gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Parvin gamma
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Monoclonal
Klona 8C5.2
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias gamma-parvin, parvin, gamma
Värd art Mouse
Immunogen GST-tagged recombinant protein corresponding to human Parvin gamma (Uniprot: Q9HBI0)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64098
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus