Läs mer
Pasiniazid, MedChemExpress
Produktkod. 16422309
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
16422309 1 g
1 options
Product Code. 16422309 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB1048
MedChemExpress Pasiniazid is an anti-TB and anti-leprosy drug, used to treat various types of TB and leprosy.
Pasiniazid is an anti-TB and anti-leprosy drug, used to treat various types of TB and leprosy.
Specifications
Kemiskt namn eller material Pasiniazid
CAS 2066-89-9
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H14N4O4
Kvantitet 1 g
Synonym Paraniazide Pasiniazide Isonicotinic acid hydrazide p-aminosalicylate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 160 mg/mL (551.21 mM)
LEDER O=C(C1=CC=NC=C1)NN.O=C(O)C2=CC=C(N)C=C2O
Molekylvikt (g/mol) 290.27
Formel vikt 290.27
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation