Läs mer
IBA Lifesciences pASK-IBA E. coli vektor
Produktkod. 12816486 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Vektor:
pASK-IBA2C
pASK-IBA3C
pASK-IBA4C
pASK-IBA5C
pASK-IBA6C
pASK-IBA7C
Förpackningsstorlek:
5µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vektor Förpackningsstorlek
12816486 pASK-IBA3C 5µg
12806486 pASK-IBA2C 5µg
12826486 pASK-IBA4C 5µg
12836486 pASK-IBA5C 5µg
12846486 pASK-IBA6C 5µg
12856486 pASK-IBA7C 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12816486 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 21322000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 SEK
    2238.86 SEK / 5µg
    Save 366.14 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
pASK-IBA E. coli-expressionsvektorer som kodar för en Strep-™tag II och kloramfenikolresistens
pASK-IBA-vektorer är klassiska kloningsvektorer utformade för periplasmatisk eller cytoplasmatisk E. coli-expression av rekombinanta proteiner med Strep-tag ™II fuserad till C- eller N-terminalen. De bär kloramfenikolresistenskassetten för selektion av transformerade E. coli-celler, F1- och ColE1-ursprung för ett högt plasmidkopiantal, ett multipelt kloningsställe med igenkänningsställen för flera vanliga restriktionsenzymer (t.ex. EcoRI, Smal, BamHI, Sall, PstI) och den inducerbara tetracyklin-promotorn/operatorn för proteinet som reglerar uttrycket. Vissa bär ompA-signalen för periplasmatisk utsöndring av det rekombinanta proteinet. Vektorn kan kombineras med vilken E. coli-stam som helst eftersom tet-promotorn fungerar oberoende av den genetiska bakgrunden för E. coli. Expression av det rekombinanta proteinet induceras genom tillsats av anhydrotetracyklin, som är ett derivat av tetracyklin som inte uppvisar antibiotisk aktivitet. Under utsöndring i det periplasmatiska utrymmet kommer ompA-signalsekvensen att klyvas bort.
Specifikationer
Formatera Suspension
Promotor Tet
Förvaringsbuffert TE-buffert
Antibiotikaresistens bakterie Kloramfenikol
Uttryckssystem E. coli
Protein Tag Position (till din gen) C-terminal
Replikeringsursprung F1 och ColE1 ursprung
Storleksintervall ca. 3 kb
Protein Tag Strep-tag II
Kloningsmetod Direkt kloning
Koncentration 250 ng/μ L
Vektor pASK-IBA3C