Läs mer
Memmert Pass-through Oven UF750TS TwinDISPLAY, 749L, 20-250°C, Forced Convection
Brand:  Memmert UF750TS
Pass-through Oven UF750TS TwinDISPLAY, 749L, 20-250°C, Forced Convection
Produktkod. 16318037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207220.00 SEK
    198724.42 SEK / Varje
    Save 8495.58 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 06-02-2026