Läs mer
Hecht Karl™ Pasteurpipetter
Produktkod. 10727322
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Typ:
Kort form
Lång form
Produktkod. 10727322
Brand: Hecht Karl™ 40567001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av glas för vätskor som är känsliga för läckage från plastpipetter. Karl Hecht™ Pasteurpipetter är idealiska för att överföra små mängder vätska.
  • Enhetlig form
  • Disponibel
  • Förträngning i övre delen för bomullsplugg
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre Spetsöppning: 1 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Kvantitet 250 st
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Kort form