Läs mer
Hecht Karl™ Pasteurpipetter
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Typ:
Kort form
Lång form
Beskrivning
- Enhetlig form
- Disponibel
- Förträngning i övre delen för bomullsplugg
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | Spetsöppning: 1 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7 mm |
| Kvantitet | 250 st |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Kort form |