Läs mer
Microspec™ Pasteur Pipette
Produktkod. 16635452
Change view
Volym (metrisk) dispensering:
1 mL
3 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) dispensering Sterilitet Förpackningsstorlek
16635452 3 mL Icke-steril -
16625452 1 mL Icke-steril Paket med 500
16655452 1 mL Sterila -
16645452 3 mL Sterila Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16635452 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer AC15
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enhet som används för att överföra små mängder vätskor
Bulkpack om 500. Finns som steril eller icke-steril.
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kalibrerad Nej
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Kvantitet 500
Volym (metrisk) dispensering 3 mL
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk