Läs mer
Microspec™ Pasteur Pipette
Produktkod. 16655452
Volym (metrisk) dispensering:
1 mL
3 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 16655452
Brand: Microspec™ AC2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enhet som används för att överföra små mängder vätskor
Bulkpack om 500. Finns som steril eller icke-steril.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kalibrerad Nej
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Kvantitet 500
Volym (metrisk) dispensering 1 mL
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk