Läs mer
Microspec™ Pasteur Pipette
Volym (metrisk) dispensering:
1 mL
3 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Bulkpack om 500. Finns som steril eller icke-steril.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kalibrerad | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Kvantitet | 500 |
| Volym (metrisk) dispensering | 1 mL |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |