Läs mer
Kartell™ Pasteurpipett, 3 ml
Produktkod. 17744119
Change view
Kvantitet:
500/Cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17744119 500/Cs Paket med 500
1 options
Produktkod. 17744119 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 88337/1
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Engångspipett med glödlampa, gradering och en smal spets som garanterar precisionsöverföring av provet
  • Idealisk för att överföra och dispensera vätskor i alla typer av laboratorier, vilket eliminerar risken för kontaminering
Specifikationer
Aspiratorplugg Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kalibrerad Nej
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Droppar/ml 21± 1
Graderad Ja
Examen Ja
Kvantitet 500/Cs
Förpackningstyp procedur
Färg Klart
Volym (metrisk) 3 mL
Disponibel Engångsbruk
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet