Läs mer
KARTELL Pasteur Pipette
Beskrivning
- PE-engångspipett med glödlampa och gradering.
- Den smala spetsen garanterar precisionsöverföring av provet.
- Sterila pipetter individuellt förpackade.
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Droppar/ml | 28 |
| Graderad | Nej |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Pasteurpipett |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |