Läs mer
KARTELL Pasteur Pipette
Beskrivning
- PE-engångspipett med glödlampa och gradering.
- Den smala spetsen garanterar precisionsöverföring av provet.
- Sterila pipetter individuellt förpackade
- Lampkapacitet: 3,5 ml
- Stamvolym: 1 ml
- Skaftdiameter: 5 mm
- Grad ml: 1 ml
- Gradintervall: 0,25 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Droppar/ml | 23 |
| Graderad | Ja |
| Examen | 1 mL / Subgrad: 0,25 mL |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 3.5 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Pasteurpipett |
| Visa mer |