Läs mer
KARTELL Pasteur Pipette
Produktkod. 17848085
Change view
Volym (metrisk):
3.5 mL
4 mL
4.4 mL
5 mL
5.4 mL
7 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Droppar/ml:
21
23
28
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Droppar/ml
17848085 4 mL Sterila 28
10274991 4.4 mL Sterila -
17818085 3.5 mL Sterila 23
10275231 5.4 mL Sterila -
17838085 7 mL Sterila 21
17808085 4 mL Icke-steril 28
17828085 5 mL Icke-steril 23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17848085 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 00329/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    670.39 SEK / Paket med 500
    Save 41.61 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pasteurpipetter för engångsbruk är idealiska för exakt överföring av prover.
  • PE-engångspipett med glödlampa och gradering.
  • Den smala spetsen garanterar precisionsöverföring av provet.
  • Sterila pipetter individuellt förpackade.
Specifikationer
Bulb Draw (metrisk) 3.5 mL
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 28
Graderad Nej
Färg Klart
Volym (metrisk) 4 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Typ Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk
Lämplig för ändamålet Sterila