Läs mer
KARTELL Pasteur Pipette
Volym (metrisk):
3.5 mL
4 mL
4.4 mL
5 mL
5.4 mL
7 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Droppar/ml:
21
23
28
Beskrivning
- PE-engångspipett med glödlampa och gradering.
- Den smala spetsen garanterar precisionsöverföring av provet.
- Sterila pipetter individuellt förpackade.
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Droppar/ml | 28 |
| Graderad | Nej |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Pasteurpipett |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Show More |