Läs mer
Greiner Bio-One Pasteur-pipetter
Specifikationer
Specifikationer
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Längd (engelska) | 6,02 tum |
| Kvantitet | 25/påse, 1000/Cs. |
| Färg | Genomskinligt |
| Volym (metrisk) | 0.1 mL |
| Längd (metrisk) | 153 mm |
| Typ | Pasteur Pipet |
| Disponibel | Single-use |