Läs mer
Kartell™ Pasteur Pipette
:
Bulb Draw: 3.5mL
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | Stem: 5 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Droppar/ml | 23 |
| Examen | 1 mL |
| Kvantitet | 500 |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |