Läs mer
Heinz Herenz Pasteur Pipettes Basic-linje
Produktkod. 30158310
Change view
Volym (metrisk):
3 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
30158310 3 mL
1 options
Produktkod. 30158310 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 2000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.79 SEK
    173.18 SEK / Paket med 500
    Save 42.61 SEK
    19% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pasteurpipetter, 3 ml. Grundläggande linje, icke-sterilt och transparent.
  • Pasteurpipetter
  • 3 ml
  • Grundlinjen
  • Icke-steril
  • Genomskinlig
  • PE,
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Färg Klart
Volym (metrisk) 3 mL
Längd (metrisk) 155 mm
Typ Pasteurpipett
Disponibel För engångsbruk