Läs mer
DWK Life Sciences Pasteurpipetter gjorda av Borosilikat-glas 5.1
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeschreibung
Tack vare sina materialegenskaper är Pasteurpipetter av borosilikatglas 5.1 ett högkvalitativt alternativ till plastpipetter och pipetter av soda-limeglas.
- Borosilikatglas 5.1 är mer stabilt än soda-kalkglas och är därför okänsligt för snabba temperaturförändringar och kemisk stress.
- Materialegenskaper säkerställer kemisk beständighet mot sura och alkaliska lösningar
- Nästan inert borosilikatglas minimerar interaktioner med materialet och minskar risken för provkontamination
- Pasteurpipetter med kort eller lång förlängd, fin spets (150 och 230 mm)
- Fyllningsvolymen är ca. 2 ml.
- Naturgummispene kan beställas separat.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.95 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| För användning med (applikation) | Engångsanvändning i mikrobiologiska och serologiska laboratorieapplikationer; Pipettering av vätskor; Droppvis dosering av vätskor och reagens; Fördelning av uppvärmda vätskemängder |
| Kvantitet | 4 x 250 |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?