Läs mer
DWK Life Sciences Pasteurpipetter gjorda av Borosilikat-glas 5.1
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Tack vare sina materialegenskaper är Pasteurpipetter av borosilikatglas 5.1 ett högkvalitativt alternativ till plastpipetter och pipetter av soda-limeglas.
- Borosilikatglas 5.1 är mer stabilt än soda-kalkglas och är därför okänsligt för snabba temperaturförändringar och kemisk stress.
- Materialegenskaper säkerställer kemisk beständighet mot sura och alkaliska lösningar
- Nästan inert borosilikatglas minimerar interaktioner med materialet och minskar risken för provkontamination
- Pasteurpipetter med kort eller lång förlängd, fin spets (150 och 230 mm)
- Fyllningsvolymen är ca. 2 ml.
- Naturgummispene kan beställas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.95 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| För användning med (applikation) | Engångsanvändning i mikrobiologiska och serologiska laboratorieapplikationer; Pipettering av vätskor; Droppvis dosering av vätskor och reagens; Fördelning av uppvärmda vätskemängder |
| Kvantitet | 4 x 250 |
| Längd (metrisk) | 230 mm |