Läs mer
DWK Life Sciences Pasteurpipetter gjorda av Borosilikat-glas 5.1
Produktkod. p-7189277 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15826881
Brand: DWK Life Sciences 233301504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pasteurpipetter är avsedda för engångsbruk i mikrobiologiska och serologiska laboratorier
Tack vare sina materialegenskaper är Pasteurpipetter av borosilikatglas 5.1 ett högkvalitativt alternativ till plastpipetter och pipetter av soda-limeglas.
  • Borosilikatglas 5.1 är mer stabilt än soda-kalkglas och är därför okänsligt för snabba temperaturförändringar och kemisk stress.
  • Materialegenskaper säkerställer kemisk beständighet mot sura och alkaliska lösningar
  • Nästan inert borosilikatglas minimerar interaktioner med materialet och minskar risken för provkontamination
  • Pasteurpipetter med kort eller lång förlängd, fin spets (150 och 230 mm)
  • Fyllningsvolymen är ca. 2 ml.
  • Naturgummispene kan beställas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (metrisk) Yttre 6.95 mm
Material Borosilikatglas (5.1)
För användning med (applikation) Engångsanvändning i mikrobiologiska och serologiska laboratorieapplikationer; Pipettering av vätskor; Droppvis dosering av vätskor och reagens; Fördelning av uppvärmda vätskemängder
Kvantitet 4 x 250
Längd (metrisk) 150 mm