Läs mer
Ratiolab™ Pasteur-Plast 2,5 mL graderade pipetter
:
2.5 mL; 150 mm
Beskrivning
- Korskontaminering och överföring elimineras så att tråkiga städningar är onödiga
- Ingen risk för att glaset går sönder med risk för utsläpp av smittsamt material
- Tillverkad av transparent polyeten
- Inert mot biologiska vätskor och de flesta syror
- Låg affinitet på ytan minskar förlusten av celler och värdefulla proteiner genom bindning
- Mjuk, elastisk glödlampa
- Gradfri öppning för snygg, ren och exakt dispensering
- Med tydligt synliga präglade graderingar
- BSE-fri
- Matsäker
- Minimal restvätning på grund av den kontrollerade kvaliteten på råvarorna
- Utmärkt volymnoggrannhet tack vare den exakta spetsöppningen
- Levereras i förpackningar om 500 st
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten |
| Graderad | Ja |
| Typ av examen | Präglat |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Volym (metrisk) dispensering | 2.5 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Pipett |