Läs mer
ratiolab™ Pasteur-Plast pipetter
Produktkod. 10110893
Change view
Graderad:
Ja
Nej
Längd (metrisk):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk):
0.2 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Graderad Längd (metrisk) Sterilitet Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10110893 Ja 152 mm Icke-steril 2 mL Paket med 500
10122152 Nej 63 mm Icke-steril 1.2 mL -
13407477 Nej 130 mm Icke-steril 0.2 mL Paket med 500
15194646 Ja 152 mm Sterila 2 mL -
10384133 Nej 196 mm Icke-steril 10 mL Paket med 200
17289996 Ja 228 mm Sterila 1.5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10110893 Leverantör ratiolab™ Leverantörsnummer 2600135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00 SEK
    273.25 SEK / Paket med 500
    Save 141.75 SEK
    34% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör vätskehanteringen enkel och säker med dessa Pasteur-Plast-pipetter, som är inerta mot biologiska vätskor och de flesta syror. Ytans låga affinitet minskar förlusten av celler och värdefulla proteiner genom bindning.
  • Mjuk, elastisk glödlampa är okrossbar, vilket minskar risken för glasskador
  • Gradfri öppning för snygg, ren och exakt dispensering
  • Endast utvändigt graderade Pasteur-plast-pipetter med tydligt synliga präglade graderingar
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Kvantitet 500 pipetter/låda
Temperatur (metrisk) Drift ≤70 °C
Färg Klart
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 152 mm
Typ Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk