Läs mer
ratiolab™ Pasteur-Plast pipetter
Graderad:
Ja
Nej
Längd (metrisk):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk):
0.2 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 500
Beskrivning
- Mjuk, elastisk glödlampa är okrossbar, vilket minskar risken för glasskador
- Gradfri öppning för snygg, ren och exakt dispensering
- Endast utvändigt graderade Pasteur-plast-pipetter med tydligt synliga präglade graderingar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Kvantitet | 250 pipetter/låda |
| Temperatur (metrisk) Drift | ≤70 °C |
| Förpackningstyp | Individuellt inslagna |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 1.5 mL |
| Längd (metrisk) | 228 mm |
| Typ | Pasteurpipett |
| Visa mer |