Läs mer
ratiolab™ Pasteur-Plast pipetter
Produktkod. p-200106376
Graderad:
Ja
Nej
Längd (metrisk):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk):
0.2 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 10122152
Brand: ratiolab™ 2600160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör vätskehanteringen enkel och säker med dessa Pasteur-Plast-pipetter, som är inerta mot biologiska vätskor och de flesta syror. Ytans låga affinitet minskar förlusten av celler och värdefulla proteiner genom bindning.
  • Mjuk, elastisk glödlampa är okrossbar, vilket minskar risken för glasskador
  • Gradfri öppning för snygg, ren och exakt dispensering
  • Endast utvändigt graderade Pasteur-plast-pipetter med tydligt synliga präglade graderingar
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Kvantitet 500 pipetter/låda
Temperatur (metrisk) Drift ≤70 °C
Färg Klart
Volym (metrisk) 1.2 mL
Längd (metrisk) 63 mm
Typ Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk