Läs mer
ratiolab™ Pasteur-Plast pipetter
:
Pasteur-Plast Pipeter; Examen: Nej; Längd (metrisk): 104 mm; Sterilitet: Icke-steril; Volym (metrisk): 1 ml
Beskrivning
- Mjuk, elastisk glödlampa är okrossbar, vilket minskar risken för glasskador
- Gradfri öppning för snygg, ren och exakt dispensering
- Endast utvändigt graderade Pasteur-plast-pipetter med tydligt synliga präglade graderingar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Droppar/ml | 50 droppar |
| Graderad | Nej |
| Kvantitet | 400 pipetter/låda |
| Temperatur (metrisk) Drift | ≤70 °C |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Längd (metrisk) | 104 mm |
| Typ | Pasteurpipett |
| Visa mer |