Läs mer
Ratiolab™ Pasteur-Plast-pipetter, graderade, 1 mL
Beskrivning
Pipetter i pasteurplast gör vätskehanteringen enkel och säker.
- Ingen risk för glasbrott
- Mjuk, flexibel och korrosionsbeständig
- Lågdensitetspolyetenkomposition
- Inert mot biologiska vätskor och de flesta syror
- Låg ytaffinitet minskar förlusten av celler och värdefulla proteiner
- Externt präglade graderingar för större noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Droppar/ml | 25 droppar |
| Graderad | Ja |
| Kvantitet | 500 pipetter |
| Volym (metrisk) | 1.0 mL |
| Längd (metrisk) | 138 mm |
| Typ | Pasteurpipett |