Läs mer
PAT-505, MedChemExpress
Beskrivning
PAT-505 is a potent, selective, noncompetitive and orally available autotaxin inhibitor, with an IC50 of 2 nM in Hep3B cells, 9.7 nM in human blood and 62 nM in mouse plasma.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PAT-505 |
| CAS | 1782070-22-7 |
| Färg | Pale Purple |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H18ClF2N3O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 48.33 mg/mL (101.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=CC(SC2=C(C3CC3)N(C4=CN(CC)N=C4)C5=C2C=CC(Cl)=C5F)=C1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.92 |
| Formel vikt | 473.92 |
| Show More |