Läs mer
Patchouli Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Patchouli Alcohol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-10-5-8-15(16)13(2,3)11-6-7-14(15,4)12(10)9-11/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+,12-,14-,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 222.1984 |