Läs mer
Patent Blue V, sodium salt
Produktkod. p-3598448 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10081251
Brand: Thermo Scientific Acros 339330050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20262-76-4 | C27H31N2NaO7S2 | 582.662 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20262-76-4
Molekylformel C27H31N2NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 582.662
MDL-nummer MFCD09608138
InChI-nyckel PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
Synonym m-Hydroxytetraethyldiaminotriphenylcarbinol anhydride disulfonic acid, sodium salt, Acid Blue 3
PubChem CID 9916325
IUPAC-namn natrium;4-[[4-(dietylamino)fenyl]-(4-dietylazaniumylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-6-hydroxibensen-1,3-disulfonat
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Patent blue V, sodium salt
Färginnehåll 80% min.
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 582.67
Förpackning Glasflaska
Färg Blågrön
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.