Läs mer
Applied Biosystems™ Path-ID™ qPCR Master Mix
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Beskrivning
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix är optimerad för mål av betydelse för djurhälsan och för att fungera i närvaro av PCR-hämmare. Blandningen levereras i ett rör lämpligt för 100 reaktioner. Med undantag för PCR-primers och prober för ditt mål, innehåller mastermixen allt du behöver för realtids-PCR, inklusive:
- AmpliTaq Gold™ ultrarent termostabilt DNA-polymeras designat för automatisk varmstart, för att minimera ospecifika PCR-produkter
- Optimerad buffert och dNTP-koncentration, för pålitlig PCR
- Passiv intern referens, baserad på proprietär ROX™ färgämne, för exakt dataanalys.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | 2X qPCR Master Mix lagras på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | AmpliTaq Gold DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Visa mer |
Endast för veterinärt bruk.