Läs mer
Applied Biosystems™ Path-ID™ qPCR Master Mix
Produktkod. p-7076134 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Produktkod. 30057778
Brand: Applied Biosystems™ 4388644
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix är en bekväm enzym-, buffert- och dNTP-blandning för TaqMan™ sondbaserad PCR-detektion i realtid av DNA-mål.
Ambion™ Path-ID™ qPCR Master Mix är optimerad för mål av betydelse för djurhälsan och för att fungera i närvaro av PCR-hämmare. Blandningen levereras i ett rör lämpligt för 100 reaktioner. Med undantag för PCR-primers och prober för ditt mål, innehåller mastermixen allt du behöver för realtids-PCR, inklusive:
  • AmpliTaq Gold™ ultrarent termostabilt DNA-polymeras designat för automatisk varmstart, för att minimera ospecifika PCR-produkter
  • Optimerad buffert och dNTP-koncentration, för pålitlig PCR
  • Passiv intern referens, baserad på proprietär ROX™ färgämne, för exakt dataanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2X qPCR Master Mix lagras på– 20 °C. Nukleasfritt vatten kan förvaras vid vilken temperatur som helst.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
Formatera Provrör
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq Gold DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Tillämpat Biosystems StepOnePlus™ Snabbt PCR-system i realtid, StepOne™ , Standardläge, StepOnePlus™ , Standardläge
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje Ambion , Path-ID
Renhet eller kvalitetsklass UPP (Ultra Pure)
Kvantitet 500 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Djurens hälsa, Patogendetektion
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp DNA (genomiskt), cDNA
Visa mer Visa mindre
Endast för veterinärt bruk.