Läs mer
Novacyt - Microgen Bioproducts PathFlow Rotavirus/Adenovirus Combi Test Kit
Produktkod. 17313211 Handla allt Novacyt Group Produkter
Change view
Clia komplexitet:
Icke-undantagen
Produktkod. Clia komplexitet
17313211 Icke-undantagen
1 options
Produktkod. 17313211 Leverantör Novacyt - Microgen Bioproducts Leverantörsnummer M595CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Microgen Bioproducts PathFlow Rotavirus / Adenovirus combi Test Kit
  • Immunoassay for the qualitative detection of adenovirus
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO13485 ISO9001
Innehåll och lagring 2°C to 30°C
CE-märkning Yes
Clia komplexitet Icke-undantagen
Detekterbara analyter Rotavirus and Adenovirus Antibodies
Formatera 25 Tests
Provtyp Swab
Känslighet Rotavirus: 97.3% Adenovirus: 95.2%
Typ Test Strip
För användning med (applikation) A Qualitative, Lateralflow Immunoassay for The Detection of Rotavirus and Adenovirus in Human Faeces Specimen
För användning med (utrustning) Specimen Collection/ Stool Container, Timer, Centrifuge and Pipette
Inkluderar 25 Tests
Material Plastic
Antal reaktioner 1/Test
Organismgrupp Animal
Förpackningstyp Carton with sealed foil pouches
Kvantitet 25 Tests and 1 Bottle (3 mL)
Reagenstyp Contains anti-rotavirus antibody and anti-adenovirus antibody coated particles and anti-rotavirus antibody and anti-adenovirus antibody coated on the membrane
Art Rotavirus and adenovirus
Specificitet Rotavirus: 97.1% Adenovirus: 97.7%
Målorganismklass Eukaryota
Testtid 15 minutes