Läs mer
DiscoverX PathHunter™ CHO-K1 mCCKAR β-Arrestin Cell Pool
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 injektionsflaskor
Beskrivning
The PathHunter™ mCCKAR cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. cholecystokinin) based activation of mCCKAR GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged mCCKAR and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of mCCKAR stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. This stable cell pool is provided as two vials of cryopreserved cells. Please note that this product expresses the mouse version of this protein.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | β-Arrestin recruitment |
| Celllinje | CHO-K1 |
| För användning med (applikation) | Cell Pools |
| Kvantitet | 2 injektionsflaskor |
| Målinträde | mCCKAR |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.